Merck
20444
Sigma-Aldrich
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propandiol
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
(±)-1-tert.-Butylglycerin, (±)-Glycerin-1-tert.-butylether
Größe auswählen
5 ML
137,00 €
137,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
137,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCH2CHOHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
Beilstein:
1698535
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
137,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.44
Dichte
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(C)OCC(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,3)10-5-6(9)4-8/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
JPWDLYMEUNBLIR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol may be used in chemical synthesis studies.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
237.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
114 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)