Merck
260428
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-1,2-propandiol
98%
Synonym(e):
3-Ethoxypropan-1,2-diol, Glycerin-1-Ethyl-Ether
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
Dichte
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCC(O)CO
InChI
1S/C5H12O3/c1-2-8-4-5(7)3-6/h5-7H,2-4H2,1H3
InChIKey
LOSWWGJGSSQDKH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Ethoxy-1,2-propandiol (auch bekannt als Glycerin-α-Ethylether) wird hauptsächlich als Lösungsmittel in verschiedenen Industrien eingesetzt, darunter Pharmazeutika, Kosmetika und Beschichtungen. Es kann auch als Substrat bei der Synthese von zyklischen Phosphaten zum Gebrauch in Flammhemmstoffen verwendet werden.
Anwendung
3-Ethoxy-1,2-propandiol (EGE) kann als Vernetzungsmittel bei der Entwicklung von Poly(glycidol)-Hydrogelen zur Verwendung in verschiedenen biomedizinischen Anwendungen wie Gewebetechnik und Arzneimittelabgabe verwendet werden. Es wird auch als potenzielle Komponente in einem biobasierten Lösungsmittelsystem zum Auflösen oder Verarbeiten von Nitrocellulose verwendet.
Anwendungsgebiete von 3-Ethoxy-1,2-propandiol:
  • Als Analytschutz bei der gaschromatographischen Analyse von Pestiziden.
  • Als Akzeptor-Substrat bei einer Glykosylierungsreaktion durch Saccharosephosphorylase.
Es kann auch als Vorstufe bei der Mitsunobu-Reaktion von N-Hydroxyphthalimid mit Poly(glycidol) und der Synthese von 2-(3-Ethoxy-2-hydroxypropoxy)-isoindolin-1,3-dion verwendet werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Steven J Lehotay et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 68(5), 1468-1479 (2020-01-17)
In this study, sample processing of bulk commodities using an efficient one-step comminution procedure with liquid nitrogen (LN2) was devised and assessed in the analysis of pesticide residues in fruits and vegetables. LN2 was added to the fresh samples from
Lucia Ivorra et al.
Chemosphere, 235, 662-669 (2019-07-06)
Uptake and depuration kinetics of 4,4'-dichlorobenzophenone (main metabolite of dicofol) in the edible clam Meretrix meretrix were evaluated through a mesocosm experiment. M. meretrix was exposed to different dicofol concentrations (environmental concentration, D1 = 50 ng/L; supra-environmental concentration, D2 = 500 ng/L) for 15 days, followed by
Jian Du et al.
Chemosphere, 167, 247-254 (2016-10-12)
Persistent organic pollutants in human milk (HM) at high levels are considered to be detrimental to the breastfed infant. To determine the pesticide concentration in HM, a pilot cross-sectional study of 40 Western Australian (WA) women was carried out. Gas
Jian Du et al.
Scientific reports, 6, 38355-38355 (2016-12-08)
The presence of pesticides in human milk (HM) is of great concern due to the potential health effects for the breastfed infant. To determine the relationships between HM pesticides and infant growth and development, a longitudinal study was conducted. HM
Lijun Han et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(20), 4986-4996 (2017-11-15)
In this study, analytical results were compared when using different approaches to bulk food sample comminution, consisting of a vertical chopper (Blixer) at room temperature and dry ice cryogenic conditions, followed by further subsample processing (20 g) using liquid nitrogen