Wichtige Dokumente
191426
2-Nitrobenzamid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
317 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
174-178 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
nitro
SMILES String
NC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H,(H2,8,10)
InChIKey
KLGQWSOYKYFBTR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?