Wichtige Dokumente
191434
4-Nitrobenzylamin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
(4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride, 4-Nitrobenzenemethanamine hydrochloride, p-Nitrobenzylamine hydrochloride
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
~265 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
methanol:glacial acetic acid (1:1): soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Funktionelle Gruppe
amine
nitro
SMILES String
Cl.NCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
InChIKey
SMIXZZMSWYOQPW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?