Merck
188360
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-10-Camphersulfonsäure Ammoniumsalz
98%
Größe auswählen
50 G
120,00 €
120,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
120,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
120,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D −18.4°, c = 5.3 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
sulfonic acid
SMILES String
N.CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S.H3N/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14);1H3/t7-,10-;/m0./s1
InChIKey
JTMZBRWRXFAITF-YUWZRIFDSA-N
Allgemeine Beschreibung
(1R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt may be used as an ion-pair reagent to enhance the ability of supercritical carbon dioxide to extract polar compounds in supercritical fluid extraction (SFE) process.[1][2] It can also be used in the synthesis of (-)-quadrone.[3]
Anwendung
Reactant involved in the synthesis of chiral anionic liquids for use as solvents and chiral shift reagents
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ion-pair-supercritical fluid extraction of clenbuterol from food samples.
Jimenez-Carmona MM, et al.
Journal of Chromatography A, 711(2), 269-276 (1995)
Total synthesis of natural quadrone.
Liu HJ and Llinas-Brunet M.
Canadian Journal of Chemistry, 66(3), 528-530 (1988)
Sub-and supercritical fluid extraction of trichloropyridinol from soil prior to immunoassay.
Jimenez-Carmona MM, et al.
Journal of Chromatography A, 785(1-2), 329-336 (1997)