Merck
184535
Sigma-Aldrich
Silbercyanid
99%
Synonym(e):
Argentous cyanide, Silver monocyanide 2
Größe auswählen
10 G
93,50 €
50 G
331,00 €
93,50 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
93,50 €
50 G
331,00 €
About This Item
Lineare Formel:
AgCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.89
Beilstein:
4360924
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
93,50 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
SMILES String
[Ag]C#N
InChI
1S/CN.Ag/c1-2;
InChIKey
MFIHOCAEOJNSOL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used in preparation of Tl[Ag(CN)2], which exhibits previously unknown Ag(CN)2 luminescence.[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mohammad A. Omary et al.
Inorganic chemistry, 37(6), 1380-1386 (2001-10-24)
The structure of thallium dicyanoargentate(I) has been determined crystallographically. The crystal structure shows an Ag-Ag distance of 3.11 Å. This is the shortest Ag-Ag distance reported for any silver dicyanide salt whose crystal structure has been determined. Raman spectra of