Merck
183652
Sigma-Aldrich
5-Brom-N-(carboxymethyl)anthranilsäure
technical grade, 90%
Synonym(e):
N-(4-Brom-2-carboxyphenyl)glycin
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3-2-(NHCH2CO2H)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
215-218 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)CNc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8BrNO4/c10-5-1-2-7(11-4-8(12)13)6(3-5)9(14)15/h1-3,11H,4H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
NGTZRRAYYJFRDA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-Bromo-N-(carboxymethyl)anthranilic acid may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)