107794
2-Nitrobenzylbromid
98%
Synonym(e):
α-Brom-2-nitrotoluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
InChIKey
HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges