Merck
18099
Sigma-Aldrich
Brompolystyrol
extent of labeling: ~2.5 mmol/g Br loading
Synonym(e):
Copolymer aus Styrol und Divinylbenzol,bromiert, Polystyrol vernetzt mit Divinylbenzol, bromiert
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(C6H4Br)]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~2.5 mmol/g Br loading
Matrix
crosslinked with 2% DVB
Partikelgröße
100-400 mesh
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)