Wichtige Dokumente
181366
Poly(4-bromstyrol)
average Mw ~65,000 by GPC, powder
Synonym(e):
4-Bromostyrene homopolymer, p -Bromostyrene homopolymer, Poly(p -bromostyrene)
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw ~65,000 by GPC
SMILES String
Brc1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?