Merck
Z530220
Sigma-Aldrich
Aldrich® AtmosBag
two-hand, non-sterile, size L, closure type, Zipper-lock
Synonym(e):
AtmosBag
Größe auswählen
1 EA
154,00 €
154,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
154,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103406
NACRES:
NB.35
154,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Größe
L
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Zipper-lock
B × L × H
51 in. × 58 in. × 25 in., average inflated dimensions
B × L
51 in. × 58 in. , deflated dimensions
Gasvolumen
520 L
Öffnungsdurchm.
34 in. , 5 ports
Allgemeine Beschreibung
Für den Laborgebrauch: Der AtmosBag-Handschuhsack ist ein flexibler, aufblasbarer Polyethylenbeutel mit integrierten Handschuhen, mit dem Sie in einer völlig isolierten und kontrollierten Umgebung arbeiten können. Er ist eine preiswerte, tragbare Alternative zum Handschuhkasten und eignet sich für verschiedenste Aufgaben und Materialien.
Für Feldproben: Der AtmosBag kann über Dosen und Fässer gezogen werden, um diese mit Inertgas zu überlagern, damit während der Probenahme Dämpfe und Staub isoliert werden. Verringert die Exposition des Arbeiters und bewahrt die Integrität des bemusterten Bulkmaterials. Der AtmosBag dient als tragbares Labor zur Ausführung von Tests, Tatortuntersuchungen und anderen Anwendungen, bei denen eine sauberer und isolierter Bereich benötigt wird.
AtmosBag mit Klebebandverschluss: Die Öffnung des AtmosBags ist zwecks gasdichter Versiegelung zugeklebt und umgefaltet. Jeder AtmosBag ist mit einem ablösbaren Klebebandstreifen versehen.
AtmosBag mit Zipper-Verschluss: Die Öffnung des AtmosBags ist zwecks gasdichter Versiegelung mit einem Zipper-Verschluss abgedichtet. Aufgrund der Breite des Zipper-Verschlusses ist die Öffnung geringfügig schmaler als die Breite des Beutels. Ausgezeichnet für Anwendungen, die einen wiederholten Zugriff auf den Beutelinhalt erfordern und für die Notfallisolierung.
Spezifikationen:
  • Aus robustem Polyethylen mit 0,003-Zoll-Stärke, das für gute Klarheit poliert wurde, hergestellt
  • Hitzeversiegelte Nähte für Festigkeit und für Leckagefreiheit aufblasgeprüft
  • Eingänge für Laborgas, Vakuum und elektrische Leitungen werden bereitgestellt
  • AtmosBag ist nicht feuerfest oder für einen langzeitigen Kontakt mit Lösungsmitteln, Dämpfen oder Chemikalien vorgesehen
  • Kann in einer Argon-Umgebung verwendet werden
  • Fünf Anschlüsse je Beutel. Drei an einer Seite und zwei an der anderen Seite des Beutels
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. can i get this glove bag in some other design, like with a frame inside and the hands of the bag is such a way that the bag do not deform while working?
    1 Antwort
    1. We do not offer product Z530220 in any other designs. We currently only offer this technology in different sizes as this is an inexpensive, portable isolation solution. If you are looking for other options with more structured boxes, you may want to check out these product offerings (please note products may not be available in all countries):
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/plaslabsnitrogendryboxglovebox1234598765
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z260517
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z513520
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/plaslabsbasicglovebox1234598765
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/plaslabslapetiteglovebox1234598765
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/plaslabscontrolledatmospherechamber1234598765
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z564869
      Hilfreich?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?
  3. What is the temperature range that the Aldrich AtmosBag glove bags can withstand?
    1 Antwort
    1. The AtmosBags are made out of polyethylene, which tends to become brittle below about -100°C, and softens/melts at above 80°C.  Based on that information, we would recommend using the AtmosBag well within that temperature range of -100°C to +80°C.
      Hilfreich?