Merck
176001
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amin -hydrochlorid
99 atom % D
Synonym(e):
Methyl-d3-ammoniumchlorid
Größe auswählen
1 G
163,00 €
163,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
163,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CD3NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.54
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
163,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
232-234 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Cl.[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;
InChIKey
NQMRYBIKMRVZLB-NIIDSAIPSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Der-Yen Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1388, 60-68 (2015-03-04)
Electrospray ionization (ESI) is the most useful interface for mass spectrometry associated with liquid chromatography (LC). However, analyses of polar metabolites become a challenge because the high polarity impairs the separation of metabolites in reversed-phase liquid chromatography and ionization of