486558
Dimethyl-d6-amin
99 atom % D
Synonym(e):
Bis(trideuteriomethyl)amine
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.55 (15 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1277 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Selbstzündungstemp.
753 °F
Methode(n)
protein expression: suitable
bp
7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
ROSDSFDQCJNGOL-WFGJKAKNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Empfohlene Produkte
Empfohlenes Ventil
Entlüftungsventil
Regulierungsbehörde
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
19.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-6.7 °C - closed cup