Wichtige Dokumente
161365
3,4-Dichlortoluol
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.547 (lit.)
bp
200.5 °C/741 mmHg (lit.)
Dichte
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
WYUIWKFIFOJVKW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
185.0 °F
Flammpunkt (°C)
85 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?