296104
1,2,4-Trichlorbenzol
anhydrous, ≥99%
Synonym(e):
1,2,4-TCB
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
>6 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 40 °C)
Assay
≥99%
Form
solid or liquid
Selbstzündungstemp.
1060 °F
Expl.-Gr.
6.6 %, 150 °F
Verunreinigungen
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Brechungsindex
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Löslichkeit
water: insoluble
Dichte
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChIKey
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- dimethylketene β-lactone dimer from tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
- salicyl-o-toluide by the reaction of phenyl salicylate and o-toluidine
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?