Merck
156698
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylstyrol
95%
Synonym(e):
1-tert -Butyl-4-vinylbenzene, 4-t -Butylstyrene, p -tert -Butylstyrene
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H4CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Enthält
100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
91-92 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
InChIKey
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)