Wichtige Dokumente
156361
Hydantoin
98%
Synonym(e):
2,4-Imidazolidinedione, Glycolylurea
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
218-220 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CNC(=O)N1
InChI
1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
InChIKey
WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N-benzyl aplysinopsin analogs as anticancer agents[1]
D-glutamic acid based inhibitors[2]
Antidiabetic chromonyl-2,4-thiazolidinediones[3]
GSK-3β inhibitors with brain permeability[4]
Thiazolidinedione derivatives as 15-PGDH inhibitors[5]
Radio-sensitizing agents[6]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?