Wichtige Dokumente
8.04511
Sigma-Aldrich
Hydantoin
for synthesis
Synonym(e):
Hydantoin, 2,4-(3H,5H)-Imidazoledione
Größe auswählen
100 G
36,40 €
500 G
124,00 €
36,40 €
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
36,40 €
500 G
124,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
207-313-3
NACRES:
NA.22
36,40 €
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
221-223 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
InChIKey
WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 219 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 223 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable