Merck
15514
Sigma-Aldrich
Boc-Trp-N-carboxyanhydrid
≥98.0% (CHN)
Synonym(e):
Nα-Boc-L-tryptophan Nα-carboxyanhydrid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.34
Beilstein:
7082757
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (CHN)
Optische Aktivität
[α]20/D +78±5°, c = 1% in THF
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~135 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1C(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C17H18N2O5/c1-17(2,3)24-16(22)19-13(14(20)23-15(19)21)8-10-9-18-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,18H,8H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChIKey
WSFZLNNHQNYZNF-ZDUSSCGKSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable