Merck
240532
Sigma-Aldrich
Allylalkohol
≥99%
Synonym(e):
2-Propen-1-ol
Größe auswählen
5 ML
28,70 €
100 ML
32,30 €
500 ML
47,80 €
28,70 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
28,70 €
100 ML
32,30 €
500 ML
47,80 €
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
Beilstein:
605307
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
28,70 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
23.8 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
712 °F
Expl.-Gr.
18 %
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−129 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Dichte
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChIKey
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Allylalkohol ist ein industriell wichtiger olefinischer Alkohol. Er ist der Rohstoff für die Synthese einer breiten Palette von Allylderivaten wie u. a. Allyldiglykolcarbonat, Allylglycidylether, 1,4-Butandiol, Poly(styrol-allylalkohol). Diese Derivate finden Anwendung als Linsen, Kupplungsmittel, Weichmacher, Vernetzungsmittel und Beschichtungszusätze.[1] Allylalkohol kann durch rheniumkatalysierte Deoxydehydration von Glycerin hergestellt werden.[2]
Die partielle Oxidation von Allylalkohol über einer mit Sauerstoff präparierten Goldoberfläche wurde untersucht[3].
Anwendung
Allylalkohol kann für die Herstellung von Propylen durch photokatalytische Transferhydrogenolyse in Gegenwart von Pd/TiO2-Katalysatoren verwendet werden.[4]
Allylalkohol wurde zur Züchtung leistungsfähigerer Hefe (Saccharomyces cerevisiae) eingesetzt[5].
Eingesetzt, um einen Leberschaden bei Mäusen hervorzurufen, die zur Untersuchung des Mechanismus der Hepatotoxizität und der Heilung durch Leberstammzellen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis of propylene from renewable allyl alcohol by photocatalytic transfer hydrogenolysis
Caner J, et al.
Catalysis Science & Technology, 4(11), 4093-4098 (2014)
Zeolite-supported iron catalysts for allyl alcohol synthesis from glycerol.
Sanchez G, et al.
Applied Catalysis A: General, 590, 130-142 (2016)
Orla M Wilson et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(14), 4510-4511 (2006-04-06)
We report a particle size dependence for the rate of hydrogenation of allyl alcohol using 1.3-1.9 nm Pd dendrimer-encapsulated nanoparticle (DEN) catalysts. For particles with diameters of <1.5 nm and containing <147 Pd atoms, the modulation in catalytic activity is
Hydrosilylation of allyl alcohol with [HSiMe2OSiO1.5]8: octa (3-hydroxypropyldimethylsiloxy) octasilsesquioxane and its octamethacrylate derivative as potential precursors to hybrid nanocomposites.
Zhang C and Laine RM.
Journal of the American Chemical Society, 122(29), 6979-6988 (2000)
Deoxydehydration of glycerol to allyl alcohol catalyzed by rhenium derivatives.
Canale V, et al.
Catalysis Science & Technology, 4(10), 3697-3704 (2014)
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?