Wichtige Dokumente
154229
4-Methoxy-1-naphthonitril
99%
Synonym(e):
1-Cyano-4-methoxynaphthalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
100-102 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C12H9NO/c1-14-12-7-6-9(8-13)10-4-2-3-5-11(10)12/h2-7H,1H3
InChIKey
FRCZUGOIGNQOID-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?