Wichtige Dokumente
154571
1-Methoxy-naphthalin
≥98%
Synonym(e):
Methyl-1-naphthylether, NSC 5530
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.621 (lit.)
bp
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3
InChIKey
NQMUGNMMFTYOHK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?