Merck
GF85275940
Aluminum alloy 7075, Al90Zn5.5Mg2.5Cu1.5Si0.5
foil, Al90%/Zn 5.5%/Mg 2.5%/Cu 1.5%/Si 0.5%, thickness 2.5 mm, size 300 × 300 mm, temper t6
Synonym(e):
AL200500
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 852-759-40
Größe
300 × 300 mm
Dicke
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)