Wichtige Dokumente
144193
4,6-Dichlor-2-methylthio-5-phenylpyrimidin
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
107-111 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
phenyl
thioether
SMILES String
CSc1nc(Cl)c(c(Cl)n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8Cl2N2S/c1-16-11-14-9(12)8(10(13)15-11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
LMTMZMBTPXASSW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)