Merck
138096
Sigma-Aldrich
Ethyl-5-chlor-2-indolcarboxylat
97%
Größe auswählen
10 G
138,00 €
138,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
138,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
138,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
166-168 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10ClNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
InChIKey
LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate was used in the synthesis of anti-allergic agents[1].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Y Honma et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(2), 125-128 (1984-02-01)
A series of N-tetrazolylpyridinecarboxamides was prepared and evaluated for antiallergic activity by the passive cutaneous anaphylaxis (PCA) assay. From the structure-activity relationships (SAR) of this class of compounds, it was revealed that the N-tetrazolylcarbamoyl group as an acidic functionality is