Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
E32800
Ethylindol-2-Carboxylat
97%
Synonym(e):
2-Ethoxycarbonylindole, NSC 10076
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
122-125 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)10-7-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-7,12H,2H2,1H3
InChIKey
QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for preparation of:
- CRTH2 receptor antagonists
- Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitors
- Cannabinoid CB1 receptor antagonists
- Inhibitors of Human Reticulocyte 15-Lipoxygenase-1
- N-(benzoylphenyl)-1H-indole-2-carboxamides as potent antihypertriglyceridemic agents
- A antiproliferative agent against human leukemia K562 cells
- Inhibitors of p38 MAP kinase
- Acetolactate synthase inhibitors
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?