Wichtige Dokumente
135933
5-Chlor-2-hydroxypyridin
97%
Synonym(e):
5-Chlor-2-pyridinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Oc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
InChIKey
SZFUWUOHDRMCKD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?