Wichtige Dokumente
122505
2,3-Dihydroxypyridin
95%
Synonym(e):
2,3-Pyridindiol
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Oc1cccnc1O
InChI
1S/C5H5NO2/c7-4-2-1-3-6-5(4)8/h1-3,7H,(H,6,8)
InChIKey
GGOZGYRTNQBSSA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?