Merck
132683
Sigma-Aldrich
2-Bromstyrol
contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
Synonym(e):
o -Bromovinylbenzene, Styrene, o -bromo
Größe auswählen
5 G
192,00 €
192,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
192,00 €
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHC6H4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.05
Beilstein:
2323537
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
192,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.592 (lit.)
bp
102-104 °C/22 mmHg (lit.)
Dichte
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
InChIKey
SSZOCHFYWWVSAI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1