Wichtige Dokumente
123358
1-Chlor-2-methylpropen
98%
Synonym(e):
Isocrotylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
68 °C (lit.)
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
chloro
SMILES String
C\C(C)=C\Cl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChIKey
KWISWUFGPUHDRY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)