Wichtige Dokumente
160504
9-Fluorenmethanol
99%
Synonym(e):
9-(Hydroxymethyl)-fluoren, 9-Fluorenyl-methanol
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
105-107 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 50 mg/mL, clear (very hazy colorless to yellow and Colorless to Green-Yellow)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12O/c15-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14-15H,9H2
InChIKey
XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)