Merck
277142
Sigma-Aldrich
1-Brom-2-methyl-1-propen
98%
Synonym(e):
Isocrotylbromid
Größe auswählen
10 G
92,20 €
50 G
332,00 €
92,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
92,20 €
50 G
332,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.00
Beilstein:
1733844
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
92,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
Dichte
1.318 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C\Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChIKey
DEFNUDNHTUZJAL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Bromo-2-methyl-1-propene has been used in:
  • preparation of esters of 2,4-dienoic acids via palladium catalyzed reaction with methyl acrylate in the presence of triethylamine[1]
  • total synthesis of ocular age pigment, A2-E[2]
  • synthesis of 3-nor-geraniol [2H2][3]
Sonstige Hinweise
May darken in storage
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Palladium-catalyzed conjugated diene synthesis from vinylic halides and olefinic compounds.
Dieck HA and Heck RF.
The Journal of Organic Chemistry, 40(8), 1083-1090 (1975)
Biosynthesis of iridoid monoterpenes in insects: Defensive secretions from larvae of leaf beetles (coleoptera: chrysomelidae).
Veith M, et al.
Tetrahedron, 50(23), 6859-6874 (1994)
Total synthesis of the ocular age pigment A2-E: a convergent pathway.
Ren R X-F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(15), 3619-3620 (1997)