Wichtige Dokumente
12050
2-Formyl-benzolsulfonsäure Natriumsalz
≥95.0% (T)
Synonym(e):
2-Sulfo-benzaldehyd Natriumsalz, Benzaldehyd-2-sulfonsäure Natriumsalz
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (T)
Form
solid
Löslichkeit
H2O: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
Funktionelle Gruppe
aldehyde
sulfonic acid
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
ADPUQRRLAAPXGT-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?