Merck
119318
Sigma-Aldrich
Benzolchrom(0)-tricarbonyl
98%
Synonym(e):
Benzol-tricarbonylchrom
Größe auswählen
1 G
143,00 €
143,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
143,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(C6H6)Cr(CO)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.14
Beilstein:
3571699
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
143,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: chromium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
163-166 °C (lit.)
SMILES String
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H6.3CO.Cr/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-2;/h1-6H;;;;
InChIKey
WVSBQYMJNMJHIM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for:
  • Oxidation of alkenes
  • Hydrogenation of alkynes
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)