Merck
493651
Sigma-Aldrich
Bis(benzol)chrom(0)
97%
Synonym(e):
Dibenzenechromium
Größe auswählen
1 G
157,00 €
157,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
157,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12Cr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
157,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: chromium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
260-265 °C (lit.)
SMILES String
[Cr].c1ccccc1.c2ccccc2
InChI
1S/2C6H6.Cr/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-6H;
InChIKey
HVURSIGIEONDKB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for:
  • Olefin hydrogenation
  • Electron transfer chain catalysis mechanism
  • Pre-catalyst for the hydrosilation of ketones and aldehydes, for the dehydrocoupling of triphenylsilane with primary alcohols
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)