Merck
11629
Sigma-Aldrich
Azodicarbonsäurediethylester auf Polystyrol
100-300 mesh, extent of labeling: ~1.2 mmol/g N loading
Synonym(e):
Diethyl-azodicarboxylat, polymer gebunden, Polymer-DEAD
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~1.2 mmol/g N loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
100-300 mesh
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Substitute for soluble DEAD in Mitsunobu reactions which is easily separable and non-explosive[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
L.D. Arnold et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3973 -3973 (1989)