Merck
W323802
Sigma-Aldrich
2,2′-(Thiodimethylen)difuran
≥98%
Synonym(e):
Difurfurylsulfid, Difurfuryl-Monosulfid
Größe auswählen
W323802-SAMPLE
47,40 €
25 G
128,00 €
100 G
332,00 €
47,40 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W323802-SAMPLE
47,40 €
25 G
128,00 €
100 G
332,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.25
FEMA-Nummer:
3238
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11438
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.056
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
coffee; meaty; earthy; roasted
Qualität:
Halal
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
47,40 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.556 (lit.)
bp
135-143 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-34 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coffee; meaty; earthy; roasted
SMILES String
C(SCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S/c1-3-9(11-5-1)7-13-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
InChIKey
UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 2.5 ppm
Sonstige Hinweise
Natural occurrence: Coffee.
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 71-71 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)