Wichtige Dokumente
112801
Pyridoxin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
Adermin -hydrochlorid, PN HCl, Pyridoxol -hydrochlorid, Vitamin B6 -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
214-215 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChIKey
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?