Wichtige Dokumente
109371
Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-carboxaldehyd
95%
Synonym(e):
5-Norbornen-2-carbaldehyd
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.490 (lit.)
bp
67-70 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
O=CC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C8H10O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,5-8H,3-4H2/t6-,7+,8?/m1/s1
InChIKey
AJIBZRIAUXVGQJ-KVARREAHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?