B33803
Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien
98%
Synonym(e):
2,5-Norbornadien, NBD
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
0.05-0.25% BHT as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.470 (lit.)
bp
89 °C (lit.)
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1[C@H]2C=C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H8/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-4,6-7H,5H2/t6-,7+
InChIKey
SJYNFBVQFBRSIB-KNVOCYPGSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-5.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.