Merck
10635
Sigma-Aldrich
Anthrachinon-2,6-disulfonsäure Dinatriumsalz
purum, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
9,10-Anthrachinon-2,6-disulfonsäuren Dinatriumsalz, 9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,6-anthracendisulfonsäure Dinatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H6Na2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.30
Beilstein:
3582949
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (HPLC)
Verunreinigungen
≤3% water
Löslichkeit
H2O: 10 mg/mL, clear
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3cc(ccc3C(=O)c2c1)S([O-])(=O)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)