Wichtige Dokumente
104353
Tetrafluor-1,4-benzochinon
97%
Synonym(e):
2,3,5,6-Tetrafluoroquinone, Fluoranil, Tetrafluorobenzoquinone
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
183-186 °C (subl.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
FC1=C(F)C(=O)C(F)=C(F)C1=O
InChI
1S/C6F4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChIKey
JKLYZOGJWVAIQS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Symmetrical or unsymmetrical ethers by coupling of two alcohols via the oxidation-reduction condensation reaction.[2]
- Azocino[4,3-b]indole scaffold, which is used as an inetermediate to prepare (±)-dasycarpidone.[3]
- Chiral and racemic charge-transfer (CT) complexes with binaphthol.[4]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?