Wichtige Dokumente
102598
3,3′-Dimethoxybenzidin
97%
Synonym(e):
o-Dianisidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
137-138 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?