Merck
DomůKoncentrace bílkovin a výměna pufrůUltrafiltrace proteinových vzorků
Ultrafiltrace proteinových vzorků
Co je to ultrafiltrace?
Ultrafiltrace (UF) je proces separace extrémně malých částic a rozpuštěných molekul z kapalin. Primárním základem separace je velikost molekul, ačkoli propustnost filtru může být ovlivněna chemickými, molekulárními nebo elektrostatickými vlastnostmi vzorku. Aby mohly být molekuly ultrafiltrací odděleny, musí se lišit velikostí nejméně o řád a mít molekulovou hmotnost mezi 1 kDa až 1000 kDa. Ultrafiltrační membrány lze použít buď k čištění filtrátu (roztok prošlý filtrem), nebo ke sběru retentátu (materiál zadržený filtrem).
Ultrafiltrace se obvykle používá k:
  • Oddělit proteiny od složek pufru pro výměnu pufru, odsolení nebo zkoncentrování
  • Odstranit nebo vyměnit cukry
  • Odstranit nebo vyměnit nevodná rozpouštědla
  • /li>
  • Oddělit volné ligandy a ligandy vázané na bílkoviny
  • Odstranit materiály s nízkou molekulovou hmotností
  • Rychle změnit iontové a/nebo pH prostředí
Dialýza vs. ultrafiltrace
Dialýza je separace částic a rozpuštěných molekul z kapalin na základě jejich schopnosti procházet membránou. Podobně jako ultrafiltrace se dialýza používá k oddělení produktů podle molekulové hmotnosti. Ultrafiltraci i dialýzu lze použít k čištění, výměně rozpouštědel a odsolování, ale každá metoda má pro určité aplikace své výhody. Stáhněte si naši infografiku o ultrafiltraci a dozvíte se více o výhodách dialýzy a ultrafiltrace.
Ultrafiltrační vs. mikrofiltrační membrány
Ultrafiltrační membrány, včetně membrán Ultracel<...sup>® regenerované celulózové membrány, jsou membrány, které mají dvě odlišné vrstvy (obrázek 1):
  • a thin (0.1-1,5 µm), hustá slupka s průměrem pórů 10-400 angströmů
  • vysoce porézní substruktura
Na rozdíl od porézní substruktury umožňuje hustá slupka na bázi celulózy díky vysoce kontrolované a přesné velikosti pórů přesné oddělování molekulových hmotností (MWCO). Pokud částice nedosahují MWCO a jsou schopny projít hustou vrstvou slupky, mohou pak volně procházet porézní membránou.
Mikropórové membrány jsou tuhé, souvislé sítě z polymerního materiálu s definovanou velikostí pórů a používají se k zadržování bakterií, koloidů a částic (obr. 2). Částice jsou buď zadržovány na povrchu membrány, nebo jsou zachycovány v její spodní struktuře (hloubkový filtr).
Průřez ultrafiltrační membránou se slupkou a porézní strukturou
Obrázek 1.Průřez ultrafiltrační membránou se slupkou a porézní strukturou
Průřez tradiční mikroporézní membrány s rovnoměrnou strukturou pórů shora dolů
Obrázek 2.Průřez tradiční mikroporézní membrány s rovnoměrnou strukturou pórů shora dolů
Jak používat ultrafiltraci ve vaší laboratoři
Nabízíme celou řadu ultrafiltračních membrán a zařízení, abychom zajistili splnění potřeb vaší konkrétní aplikace. Na základě obecných kritérií použití a vlastností vzorků sestavili naši vědci tabulku, která vám navrhne, který produkt Amicon® by byl pro vaši aplikaci pravděpodobně nejvhodnější. Pomocí níže uvedených odkazů se dozvíte více o schopnostech jednotlivých našich ultrafiltračních produktů.
Stále si nejste jisti, jak by se ultrafiltrace dala využít ve vaší laboratoři? Podívejte se na naše ultrafiltrační protokoly pro přípravu proteinových vzorků a zjistěte, jak byste mohli urychlit a zlepšit přípravu svých vzorků.