Merck
Granulované materiály
Standardní sypké materiály často vykazují tendenci ke spékání, shlukování a tvorbě prachu, což může snižovat účinnost a bezpečnost procesu. Naproti tomu naše granulované suroviny jsou sypké a snadno se s nimi manipuluje. Snížení spékání a shlukování vede k lepší zpracovatelnosti, což zvyšuje rychlost výroby i bezpečnost obsluhy. Můžete se spolehnout, že naše granulované suroviny pomohou snížit počet přerušení procesu, odchylky v kvalitě a bezpečnostní rizika pro obsluhu.  
  • Výrazně snížené spékání
  • Lepší manipulace a zpracovatelnost
  • Zvýšená bezpečnost obsluhy
  • Vícekomponentní
  • Výrobky Emprove® Expert se vyznačují nízkou hladinou endotoxinů pro vysoce rizikové aplikace
Suché granulace našich surovin se dosahuje válečkovým hutněním, které je vhodné zejména pro materiály citlivé na teplo a vlhkost. Materiály jsou zahušťovány pouze tlakovou silou, bez použití vody nebo jiných přísad. Díky tomu jsou zachovány vlastnosti surovin a jsou dodrženy nejvyšší standardy kvality.