1445392
USP
Modafinil sulfone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
2-[(Diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide, 2-(Benzhydrylsulfonyl)acetamide, Modafinil sulfone
About This Item
Doporučené produkty
API family
modafinil
packaging
pkg of 30 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CS(=O)(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO3S/c16-14(17)11-20(18,19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
InChI key
ZESNOWZYHYRSRY-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)