1044287
USP
Atenolol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamide
About This Item
Doporučené produkty
API family
atenolol
form
solid
manufacturer/tradename
USP
SMILES string
ClCC(O)COc1ccc(cc1)CC(=O)N
InChI
1S/C11H14ClNO3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7H2,(H2,13,15)
InChI key
OQFMSHFNOSFLJU-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)