1000420
USP
Abacavir Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
(1S,4R)-4-[2,6-Diamino-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
abacavir
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)N)N)[C@@H]1C[C@@H](C=C1)CO
InChI
1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1
InChI key
ZKJUXHDSLJYKED-RQJHMYQMSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Malé molekuly jsou ionty a sloučeniny s molekulovou hmotností obvykle menší než 900 daltonů. Tyto sloučeniny lze účinně separovat a analyzovat pomocí HPLC, UHPLC a LC-MS s použitím převážně křemíkových částic nebo monolitických stacionárních fází s širokou škálou chemických vlastností (modifikací) kolon.