Z777272
Antibodix® WCX-NP (10 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Doporučené produkty
product name
Antibodix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
product line
Antibodix®
manufacturer/tradename
Sepax 602NP10-4625
packaging
1 ea of
parameter
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix
polymeric
matrix active group
weak cation exchange phase
particle size
10 μm
pore size
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
separation technique
cation exchange
General description
Antibodix User Manual
Legal Information
Application
Guard column
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.