Z777171
Proteomix® WCX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, PEEK
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Proteomix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 10 μm particle size, PEEK
material
PEEK
product line
Proteomix®
manufacturer/tradename
Sepax 402NP10P-2105
packaging
1 ea of
parameter
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
5 cm × 2.1 mm
matrix
spherical PS-DVB
polymeric
matrix active group
weak cation exchange phase
particle size
10 μm
pore size
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
separation technique
cation exchange
Související kategorie
General description
Proteomix User Manual
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)